Documenti fondamentali
PHL80042
3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactate, Dan Shen Su Sodium
Scegli un formato
10 MG
CHF 827.00
CHF 827.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 827.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9O5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 827.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1)CC(O)C(=O)O)O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)