Documenti fondamentali
PHL80034
Cucurbitin chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Amino 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
CHF 510.00
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 510.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.15 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1CC(CC1)(N)C(=O)O
InChI
1S/C5H10N2O2/c6-5(4(8)9)1-2-7-3-5/h7H,1-3,6H2,(H,8,9)
DWAKXSZUASEUHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)