Documenti fondamentali
PHL80017
Coumarin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
383644
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 47 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
flakes
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
298 °C (lit.)
Punto di fusione
68-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)