Documenti fondamentali
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
Sinonimo/i:
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
Scegli un formato
250 G
CHF 65.30
1 KG
CHF 185.00
CHF 65.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 65.30
1 KG
CHF 185.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-086-7
NACRES:
NA.22
CHF 65.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 106 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
crystals
Potenza
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
68-71 °C
Temp. transizione
flash point 162 °C
Densità
0.935 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1c2c(cccc2)C=CC1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162 °C - closed cup