Documenti fondamentali
PHL80007
trans-Sinapic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, trans-Sinapinic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: carum cinnamomum melissa salvia thymus zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)