Documenti fondamentali
G005077
GC Analysis of Verbenone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL
peak 1: S(-)-verbenone
peak 2: R(+)-verbenone
applicazioni
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-TA.
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)