FFA57298-U
Gruppo in fibra SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS)
needle size 23 ga, matrix active group 50/30µm DVB/CAR/PDMS, for use with multi fiber exchanger, Stableflex
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica SPME fiber
plain gray hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with multi fiber exchanger
Applicazioni
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
SPME fast-fit fiber assemblies simplify method development for solid-phase microextraction with easy installation and color-coded labels.