57346-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Sinonimo/i:
SPME FIBER 23GA PK3,MANUAL, W/65UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gruppo fibre SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB), fused silica fiber, df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiali
fused silica fiber
plain blue hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)