Documenti fondamentali
FAP82171
Multi-Mycotoxins in cereals
reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 382.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Ochratoxin A, Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)