Documenti fondamentali
ERMBD150
Skimmed milk powder (major and trace elements)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
20 G
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 G
CHF 330.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of Ca, Cl, K, Mg, Na, P, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se, Zn
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBD150
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorous (P)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4