Documenti fondamentali
ES5673
ChromegaChiral Chiral CC3, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 125151-CC3
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amylose, carbamate phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
ChromegaChiral CC3 (amylose tris(5-chloro-2-methyl- phenylcarbamate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohy- drate based chiral stationary phase.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)