F9887
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
contiene
≥15 mM sodium azide as preservative
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
direct immunofluorescence: 1:160
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol