Documenti fondamentali
ERMAD456IFCC
Pancreatic alpha-amylase in buffer
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 233.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical
Temperatura di conservazione
−20°C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)