CRM78345
Isophorone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.77 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
864 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
3.8 %
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Punto di fusione
−8 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)