Documenti fondamentali
CRM48799
Supelco
Volatile Organic Compounds Mix 6
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 601
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1.5 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Bromomethane
    Chloroethane
    Chloromethane
    Dichlorodifluoromethane
    Trichlorofluoromethane
    Vinyl chloride
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC