Documenti fondamentali
CRM48775
Supelco
EPA VOC Mix 1
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Scegli un formato
1 ML
CHF 48.30
CHF 48.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 48.30
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
CHF 48.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Chlorobenzene
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Propylbenzene
    o-Xylene
    p-Xylene
    Vedi tutto (11)
Avvertenze
Danger
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)