Documenti
CRM40605
Supelco
IPDI-DBA Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Isophorone diisocyanate dibutylamine oligomers standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methanol (varied conc.)
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 2)
    IPDI-isocyanurate-di-n-buyltamines (oligomers)
Raccolta del campione
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)