BP1232
Ipratropium bromide Impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Phenylacrylic acid, α-Methylenebenzeneacetic acid, Atropic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ipratropium
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
ONPJWQSDZCGSQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti