97148
Cyflufenamid E-isomer
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(E)-N-[α-(Cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17F5N2O2
Peso molecolare:
412.35
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU). Maximim residue levels (MRLs) have been set for cyflufenamid (sum of cyflufenamid Z- and its E-isomer), expressed as cyflufenamid according to Reg. (EU) 2022/476 in various products of plant and animal origin in the range of 0.01 - 0.2 mg/kg
Applicazioni
Environmental
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)