32403
Cyflufenamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(Z)-N-[α-(Cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(c1F)C(\NC(=O)Cc2ccccc2)=N\OCC3CC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H17F5N2O2/c21-15-9-8-14(20(23,24)25)17(18(15)22)19(27-29-11-13-6-7-13)26-16(28)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,13H,6-7,10-11H2,(H,26,27,28)
ACMXQHFNODYQAT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?