Documenti fondamentali
96690
Supelco
Isobutyl vinyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
Vinyl isobutyl ether
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
1560159
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Tensione di vapore
68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)