Documenti
8.03581
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-004-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
154 °C
Solubilità
insoluble 23.52-25.65 mg/L
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2