Documenti fondamentali
94961
Terbuthylazine Metabolite CSAA036479 hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazine hydrochloride, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12ClN5O3
Peso molecolare:
249.65
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0 % (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
InChI
1S/C7H11N5O3.ClH/c1-7(2,3(13)14)12-5-9-4(8)10-6(15)11-5;/h1-2H3,(H,13,14)(H4,8,9,10,11,12,15);1H
QQWQWJFOHCPBKX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)