819542
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Super-ODS, 19542
Grado di funzionalizzazione
8% Carbon, endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.3 μm
Dimensione pori
140 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Accessorio
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)