Documenti fondamentali
SYNF664250
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F664250, glass conical flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 30.20
CHF 30.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 30.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 30.20
Check Cart for Availability
Materiali
flat bottom
glass flask
Giunto
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F664250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Altre note
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)