Documenti fondamentali
808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12161501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
Grado di funzionalizzazione
40-70 μeq/mL ligand density
Parametri
≤3 bar pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
aldehyde phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
6-9
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)