Documenti fondamentali
78884
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
Scegli un formato
10 MG
CHF 345.00
CHF 345.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 345.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D3H30NO5
Peso molecolare:
334.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 345.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H33NO5/c1-5-6-7-8-9-10-14(19)11-17(22)23-15(12-16(20)21)13-18(2,3)4/h14-15,19H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1/i2D3
VCRSQDIROUELAR-ZRFWCEMQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)