Documenti
72820
Supelco
Methyl-p-benzoquinone
analytical standard
Sinonimo/i:
p-Toluquinone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
471387
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0 % (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
66-67 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)