Documenti fondamentali
72818
Supelco
Methylhydroquinone
analytical standard
Sinonimo/i:
Toluhydroquinone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
2041489
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
851 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
341.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
172 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)