Documenti fondamentali
72506
Supelco
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
172 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-95 °C
91-96 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)