Documenti fondamentali
68102
Supelco
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Nitrosopiperidine, NPIP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
1.06 g/mL (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=NN1CCCCC1
InChI
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)