Documenti fondamentali
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
NDBzA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Bladder
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)