67508-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Classi chimiche degli analiti
proteins
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Grado di funzionalizzazione
1% carbon loading
Parametri
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
15 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
Dimensione particelle
3.4 μm
Dimensione pori
400 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)