Documenti fondamentali
66903-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 × 2.1 mm
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.6% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 × 2.1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
Dimensione particelle
2.7 μm
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell 160 Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)