59252-U
SUPELCOGEL™ 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOGEL™ 8Ca, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L19
Nome Commerciale
SUPELCOGEL™
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOGEL™
Confezionamento
1 ea of
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Dimensione particelle
9 μm
Tecnica di separazione
ligand exchange
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)