Documenti fondamentali
57625
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 20 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Volume
20 μL
Descrizione generale
Sample loop for model 7725 injector (volume 20 μL) is designed for advanced fluid-handling solutions for a variety of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be employed in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.