Documenti fondamentali
57476
Needle for Model 3725i Prep Sample Injector
stainless steel, needle size 16 ga
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Materiali
stainless steel
Misura ago
16 ga
Confezionamento
pkg of 1
Compatibilità
for use with Rheodyne 3725-086
Descrizione generale
Needle for Model 3725i Prep Sample Injector includes a 5 cm large-bore syringe needle (16 gauge/0.65 in. OD) for rapid injection of large samples.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)