Documenti fondamentali
57241
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 3 mL, pk of 54
Sinonimo/i:
SPE Reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pk of 54
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
applicazioni
food and beverages
Caratteristiche e vantaggi
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)