Documenti
57084
Supelco
Supelclean LC-Alumina-B SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pkg of 54 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Gruppo funzionale matrice
Alumina phase
Dimensione particelle
60-325 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti