Documenti fondamentali
57082-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 54
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
Gruppo funzionale matrice
Alumina phase
Dimensione particelle
60-325 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
CDI reagent grade
Sigma-Aldrich
115533
CDI