Documenti fondamentali
1.19852
Supelco
LiChrolut® Drying unit
suitable for sample preparation
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 1’490.00
CHF 1’490.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 1’490.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 1’490.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Livello qualitativo
applicazioni
sample preparation
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
All the individual steps associated with solid-phase extraction can be carried out using the LiChrolut extraction unit rapidly and reliability.This transparent and vacuum – suitable unit made of glass can be used to prepare up to 12 samples simultaneously.
for sample preparation
Note legali
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.