Documenti fondamentali
57029
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
Sinonimo/i:
Cover with 12 DL flow control valves and gasket
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
Nota a piè di pagina
Included with Visiprep DL 12-port Vacuum Manifold (57044)
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)