Documenti
57064
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-18 SPE
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
agenzia
suitable for ISO 25101
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 30 ea
Grado di funzionalizzazione
17% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Nell′estrazione in fase solida si utilizzano cartucce o colonne di vetro per raccogliere e concentrare il campione. Alcuni adsorbenti richiedono un volume di desorbimento maggiore delle piccole cartucce SPE, in questi casi si ricorre alle colonne.
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Ottadecile (C al 17%), legato in modo polimerico, endcapped
  • Eccellente per la pulizia, l′estrazione e la concentrazione di sostanze inquinanti provenienti da campioni acquosi ambientali
  • Carica di C al 17% più elevata per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
  • La carica di carbonio più elevata offre anche una maggiore resistenza in condizioni di pH estreme
  • Utilizzato per l′estrazione di erbicidi, fungicidi e pesticidi dai materiali di scarto
Applicazioni
La colonna Supelclean ENVI-18 SPE è stata impiegata nella SPE per purificare campioni di sedimenti superficiali. È stata usata anche per identificare i prodotti di degradazione dell′atrazina.
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Na Ta et al.
Journal of hazardous materials, 138(1), 187-194 (2006-07-11)
The present study investigates the degradation of atrazine (2-chloro-4-(ethyl amino)-6-isopropyl amino-s-triazine) in aqueous solution by a developed new method, namely by means of a microwave-assisted electrodeless discharge mercury lamp (MW-EDML). An experimental design was conducted to assess the influence of
Sandrine Paissé et al.
FEMS microbiology ecology, 66(2), 295-305 (2008-09-23)
The bacterial diversity of a chronically oil-polluted retention basin sediment located in the Berre lagoon (Etang-de-Berre, France) was investigated. This study combines chemical and molecular approaches in order to define how the in situ petroleum hydrocarbon contamination level affects the
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE