Documenti fondamentali
569222-U
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Usare Discovery® C18 per qualsiasi metodo che specifichi una colonna C18. L′eccezionale profilo dei picchi, la riproducibilità e la stabilità ne fanno la colonna di elezione per tutti i metodi C18, da quelli di routine a quelli più critici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellente riproducibilità
  • Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
  • Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
  • Separazione di peptidi e piccole proteine
  • L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Yuan-Qing Xia et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(12), 1831-1837 (2006-05-18)
A major challenge in selecting an appropriate stationary phase for diastereomeric separation is that it is difficult to predict which of the commercially available stationary phases could achieve the required liquid chromatographic (LC) separation. This work describes the selection and
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Questions
  1. Is a holder needed to connect the 569222-U Discovery C18 column to an HPLC system?
    1 answer
    1. The 569222-U column is a complete HPLC column and does not require a holder like a guard column.The end fittings require 10.32 nuts and ferrules for 1/16” tubing to attach to an HPLC system, which is the typical size tubing used with 4mm ID columns.