565323-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® RP-Amide HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L60
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
19.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
450 m2/g
Copertura della superficie
2.7 μmol/m2
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Ascentis RP-Amide is a new generation ultra low bleed, embedded polar group (EPG) phase that provides orthogonal selectivity and increased resolution for HPLC and LC-MS analysis of polar compounds. The Ascentis RP-Amide is the first choice in embedded polar group HPLC phases.
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent retention and peak shape for polar compounds
- 100% aqueous compatibility
- Ultra low bleed, LC-MS compatible
- Unique selectivity
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?