Documenti fondamentali
55470-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/C18 Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Supel QuE, PSA/C18 Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
agenzia
AOAC® 2007.01
Nome Commerciale
Supel
Composizione
Discovery® DSC-18, 400 mg
Magnesium Sulfate, 1200 mg
Supelclean PSA, 400 mg (Cat. No. 52738-U)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL , Shaker Compatible
Gruppo funzionale matrice
C18 phase
PSA phase
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
Compatible with most QuEChERS shakers.
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Note legali
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Supel™ QuE PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55289-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55511-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55172-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55486-U
Supel QuE
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
M Picot Groz et al.
The Science of the total environment, 493, 162-169 (2014-06-20)
The UV filters and musk fragrances have come into focus because these compounds are contained and increasingly used not only in sunscreen products but also in many products of daily use, such as cosmetics, skin creams, plastics or varnish. In
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Contenuto correlato
Il metodo QuEChERS semplifica la purificazione di campioni di alimenti e prodotti agricoli finalizzata all'analisi dei pesticidi.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.