55227-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ QuE, Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EN 15662
Nome Commerciale
Supel™
Composizione
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g (Cat. No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Descrizione generale
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Applicazioni
Compatibilità
Note legali
Applicazioni
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Pesticide residue analysis of 331 pesticides and 44 metabolites in cabbage samples using Supel™ QuE QuEChERS mixes and Purospher® STAR RP-18e column.
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenuto correlato
Il metodo QuEChERS semplifica la purificazione di campioni di alimenti e prodotti agricoli finalizzata all'analisi dei pesticidi.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Con l'estrazione in fase solida si purificano i campioni da sottoporre ad analisi cromatografiche, migliorando la qualità dei risultati e proteggendo le colonne analitiche.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC, application for SPEActive Filters