Documenti fondamentali
55447-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Codice UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Supel QuE, Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel
Composizione
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 10 mg
Supelclean PSA, 50 mg
Z-Sep+, 60 mg
Confezionamento
pack of 100 ea
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
2 mL
Gruppo funzionale matrice
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Compatibilità
Designed to provide high recovery all pesticides, including problematic planar pesticides, in samples containing high levels of chlorophyll (e.g. cannabis, spinach, lettuce, oregano, etc.). Ideal for cleanup of 1 mL extract after initial food extraction and phase partitioning.
Note legali
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55464-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55486-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Supelco
55299-U
Supel QuE
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Articoli
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Contenuto correlato
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Il metodo QuEChERS semplifica la purificazione di campioni di alimenti e prodotti agricoli finalizzata all'analisi dei pesticidi.