Documenti fondamentali
55284-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep/C18 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Supel QuE, Z-Sep/C18 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100
Livello qualitativo
Composizione
Discovery® DSC-18, 50 mg
Z-Sep, 20 mg
Confezionamento
pack of 100
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
2 mL
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
SupelQuE Z-Sep/C18 enhances sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS LC-MS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Note legali
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Supel™ QuE Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55447-U
Supel QuE
Lucía Geis-Asteggiante et al.
Journal of chromatography. A, 1258, 43-54 (2012-09-05)
In this study, optimization, extension, and validation of a streamlined, qualitative and quantitative multiclass, multiresidue method was conducted to monitor >100 veterinary drug residues in meat using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). Optimization centered on extensive ruggedness evaluation of
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Tomasz Tuzimski et al.
Journal of AOAC International, 100(6), 1671-1680 (2017-07-15)
In this study, a simple, cost-effective, and sensitive HPLC diode-array detection method was developed for the simultaneous determination of six different 5-nitroimidazoles [metronidazole, 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole, dimetridazole (DMZ), ronidazole, ornidazole, and ipronidazole] in bovine milk samples. A QuEChERS-based sample preparation procedure was
Hui Li et al.
Journal of chromatography. A, 1528, 53-60 (2017-11-07)
Herein, an accurate and reliable isotope-labelled internal standard method was developed and validated for simultaneous determination of three polar pesticide adjuvants, namely 2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, and N-ethyl-2-pyrrolidone in plant-derived agro-products. Matrices, including apple, cabbage, tomato, cucumber, rice, and wheat were extracted
Contenuto correlato
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Chromatograms
application for HPLC