Unfortunately, there is no available product that is similar to LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridges (54965-U).
54965-U
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 4 ea
Grado di funzionalizzazione
16.2% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
Octadecyl
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2-7.5
Compatibilità
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
Tecnica di separazione
reversed phase
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
any similar RP 18 Guard column for LiChrosorb® RP-18 HPLC Column
1 answer-